Nitrilotriättiksyra ≥99% for complexometry, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
34539-25KG 34539-50G
34539-25KGEA 41100 SEK
34539-25KG 34539-50G
Nitrilotriättiksyra ≥99% for complexometry, Fluka™
Nitrilotriättiksyra
Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191,14 g/mol
Smältpunkt: 245 °C,242 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004287
CAS nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
Merck Index: 12,06675
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %