Glutaraldehyd 25% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
20873.320EA 1075 SEK
20873.320 20873.290 20873.460 20873.180
Glutaraldehyd 25% i vattenlösning, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Smältpunkt: –6 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00007025
CAS nummer: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance clear colourless or yellow liquid
Assay 23 - 27 %
Color scale max. 50 APHA
Density (d20 °C/4 °C) 1,055 - 1,065
pH 3,2 - 4,2
Methanol max.0,03%