Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrisk lösning, för fastställande av jodhalt, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 2575 SEK
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrisk lösning, för fastställande av jodhalt, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel: IBr
Densitet: 1,06 g/cm³
Flampunkt: 40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011353
UN: 2789
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l