EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) hårdheten av vattenbestämningar, for complexometry (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
34544-10L-VP
34544-1L
34544-10L-VPEA
4425
SEK
34544-10L-VP
34544-1L
EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution B) hårdheten av vattenbestämningar, for complexometry (1 ml = 1°dH/100 ml H₂O), Fluka™
1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water
Specifikation testresultat
Factor | 0.999 - 1.001 |