Ammoniak lösning 25%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 424 SEK
5.43830.0100 5.43830.0250
Ammoniak lösning 25%, LiChropur™ för HPLC, Supelco®
Ammoniak
  • for HPLC LiChropur®
Formel: NH₃
Kokpunkt: 37,7 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011418
CAS nummer: 7664-41-7
UN: 2672
ADR: 8,III