EDTA dinatriumsalt lösning 0.1 mol/l (0.1M) volumetrisk lösning
Leverantör: PanReac AppliChem
181670.1211 181670.1315
APPC181670.1211EA 1100 SEK
APPC181670.1211 APPC181670.1315
EDTA dinatriumsalt lösning 0.1 mol/l (0.1M) volumetrisk lösning
EDTA dinatriumsalt
Certifikat: Traceable to NIST.
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MDL Number: MFCD00150037
CAS nummer: 6381-92-6
Order Now
Specifikation testresultat
Titer at 20°C 0.999 - 1.001