Florisil®, BAKER ANALYZED® (60-100 nät), aktivt, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
Synonyms: Florisil, Magnesium silicate, aktivt
3372-07EA 3475 SEK
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (60-100 nät), aktivt, J.T.Baker®
Magnesium silicate
För kromatografisk rensning av rester av insektsmedel.
  • Aktiverat vid 675 °C
Formel: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
Densitet: 2.51 Kg/L
MDL Number: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1