Havssand, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
86154.295EA 600 SEK
86154.295 86154.364 86154.460
Havssand, GPR RECTAPUR®
Havssand
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokpunkt: 2230
Smältpunkt: 1710
CAS nummer: 14808-60-7
Order Now
Specifikation testresultat
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%