Strips om 8 PCR-rör med individuellt fastsatta platta lock
Leverantör: Brand
781316 781317 781315 781318
732-1504EA 2750 SEK
732-1504 732-1505 732-3613 732-3614
Strips om 8 PCR-rör med individuellt fastsatta platta lock
Rör PCR rör
PP. Eight connected 0,2 or 0,15 ml PCR tubes with attached flat individual caps. The tubes are held together by three connectors for increased rigidity.
  • Locken skyddar mot kontamination
  • Högtransparenta lock gör dem idealiska för realtids-PCR (qPCR)
  • Finns i versioner med standardprofil eller låg profil
  • DNas-, DNA- och RNas-fria
Färg: genomskinlig eller vit