Shipping tubes, with screw cap
Leverantör: SEMADENI
1663 4453 6115
215-0221EA 7350 SEK
215-0221 SEMA4453 SEMA6115
Shipping tubes, with screw cap
Rör Provrör
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904