Ammoniaklösning 30 - 33% (NH₃ basis) i vatten, Puriss., Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
05002-1LEA 505 SEK
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Ammoniaklösning 30 - 33% (NH₃ basis) i vatten, Puriss., Fluka™
Ammoniaklösning
Formel: NH₃
Kokpunkt: 32 °C (1,013 hPa)
Smältpunkt: -92 °C
Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00066650
CAS nummer: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %