Hexan (blandning av isomerer) ≥85%, Puriss.
Leverantör: Honeywell Chemicals
|
Fara
|
Synonyms:
Hexanes, Isohexane
15613-2.5L
15613-25L
15613-2.5LEA
690
SEK
15613-2.5L
15613-25L
Hexan (blandning av isomerer) ≥85%, Puriss.
Hexan (blandning av isomerer)
Beilstein Number: 1730733
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86,18 g/mol Kokpunkt: 48…65 °C (1,013 hPa) Smältpunkt: –154 °C Densitet: 0,66 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: –26 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |
Specifikation testresultat
Assay of isomers (GC) | Min. 85 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.002 % |
Aromatic substances (as C₆H₆) (GC) | Max. 0.01 % |
S-compounds (as S) | Max. 0.005 % |
n-Hexane (GC) | Max. 4.9 % |
Autoignition Temperature | 437 °F |
Vapor Density | 3 (vs air) |
Explosion Limit | 7.5 % |