Kvicksilver(II)jodid 99,0 ACS, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 1450 SEK
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Kvicksilver(II)jodid 99,0 ACS, Fluka™
Kvicksilver(II)jodid
Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Kokpunkt: 354 °C
Smältpunkt: 259 °C
Densitet: 6.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011044
CAS nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %