Perklorsyra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetrisk lösning, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 5775 SEK
32046-6X1EA 32046-1EA
Perklorsyra concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetrisk lösning, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Perklorsyra
Concentrate for 1L standard solution
Formel: HClO₄
MW: 100,46 g/mol
Kokpunkt: 203 °C
Smältpunkt: -18 °C
Densitet: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=4e6aa90856c9cb7efe6f65c819db3cf09c062a40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.998 - 1.002