Järn(III)oxid ≥95%, renad, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 745 SEK
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Järn(III)oxid ≥95%, renad, Fluka™
Järn(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Densitet: 5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011008
CAS nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %