Natriumhypoklorit 4,00 - 4,99% i vattenlösning, Reagent Grade
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
239305-500ML 239305-5L
239305-500MLEA 1350 SEK
239305-500ML 239305-5L
Natriumhypoklorit 4,00 - 4,99% i vattenlösning, Reagent Grade
Natriumhypoklorit
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClNaO
Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Order Now
Specifikation testresultat
Assay of active chlorine 4 - 5 %
Vapor Pressure 17.5 mmHg ( 20 °C)
Composition available chlorine, 4.00-4.99%