Natriumhypoklorit 6 -14% i vattenlösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
13440-500ML 13440-6X500ML
13440-500MLEA 895 SEK
13440-500ML 13440-6X500ML
Natriumhypoklorit 6 -14% i vattenlösning, Fluka™
Natriumhypoklorit
Formel: ClNaO
Kokpunkt: 111 °C
Smältpunkt: –30…–20 °C
Densitet: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay of active chlorine 6 - 14 %