Kaliumhydroxid ∼45% i vattenlösning för HPLC, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
03564-100ML 03564-500ML
03564-100MLEA 470 SEK
03564-100ML 03564-500ML
Kaliumhydroxid ∼45% i vattenlösning för HPLC, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Kokpunkt: 112 °C (1,013 hPa)
Smältpunkt: -6 °C
Densitet: 1,510 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Assay 40.5 - 49.5 %
Assay of K₂CO₃ Max. 0.3 %
Suitability test (HPLC) complying
Density (D 20/4) 1.440 - 1.480
Absorbance at 500 nm Max. 0.02
Absorbance at 310 nm Max. 0.02
Absorbance at 300 nm Max. 0.03
Absorbance at 290 nm Max. 0.05
Absorbance at 240 nm Max. 0.1