(±)-α-Methoxyfenylättiksyra ≥99.0% for gravimetric determination of Na, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
65210-25G 65210-5G
65210-25GEA 11350 SEK
65210-25G 65210-5G
(±)-α-Methoxyfenylättiksyra ≥99.0% for gravimetric determination of Na, Fluka™
(±)-α-Methoxyfenylättiksyra
Formel: C₉H₁₀O₃
Kokpunkt: 165 °C (24 hPa)
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00064217
CAS nummer: 7021-09-2
EINECS: 230-300-9
Order Now
Specifikation testresultat
Identity (NMR) complying
Assay 99.0 - 101.1 %
Residue on ignition Max. 0.05 %
Melting point 69 - 71 °C
APHA Max. 50