Silvernitrat 0.1 M AgNO3 (0.1N) i vattenlösning ≥99% Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35375-1L
35375-5L-VP
35375-10L-VP
35375-6X1L
35375-500ML
35375-2.5L
35375-1LEA
1625
SEK
35375-1L
35375-5L-VP
35375-10L-VP
35375-6X1L
35375-500ML
35375-2.5L
Silvernitrat 0.1 M AgNO3 (0.1N) i vattenlösning ≥99% Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Silvernitrat
Formel:
AgNO₃ MW: 169.87 g/mol Kokpunkt: 100 °C (1.013 hPa) Smältpunkt: <0 °C Densitet: 1.010 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003414 CAS nummer: 7761-88-8 UN: 3264 ADR: 8 III Merck Index: 12,08661 |
|
Specifikation testresultat
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |