Kalciumklorid, vattenfri ≥97%, pulver, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
C4901-100GEA 825 SEK
C4901-100G C4901-1KG C4901-500G C4901-2.5KG C4901-5KG
Kalciumklorid, vattenfri ≥97%, pulver, Fluka™
Formel: CaCl₂
Kokpunkt: 1,900 °C (1.013 hPa)
Smältpunkt: 765 °C
Densitet: 2,150 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specifikation testresultat
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Assay Min. 97.0 %
Mg and alkali salts Max. 3.0 %