Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
38200-1EA
38200-6X1EA
38200-1EAEA
370
SEK
38200-1EA
38200-6X1EA
Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) volumetrisk lösning, Fluka™
Natriumtiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
Na₂S₂O₃ Kokpunkt: 100 °C Flampunkt: Does not flash Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-791-2 |
Specifikation testresultat
Factor | 0.998 - 1.002 |