Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
38243-1EA
38243-6X1EA
38243-1EAEA
655
SEK
38243-1EA
38243-6X1EA
Natriumtiosulfat concentrate for dilution to 1L, 0.01 M Na2S2O3 (0.01N) volumetrisk lösning, Fluka™
Natriumtiosulfat
Concentrate for 1L standard solution
Formel:
Na₂S₂O₃ Kokpunkt: 100 °C (1,013 hPa) Densitet: 1,0 g/cm³ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS nummer: 7772-98-7 |
Specifikation testresultat
Factor | 0.998 - 1.002 |