Fosforsyra 85-90% för HPLC, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Phosphoric acid
79606-100ML 79606-500ML
79606-100MLEA 545 SEK
79606-100ML 79606-500ML
Fosforsyra 85-90% för HPLC, Fluka™
Fosforsyra
Formel: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Kokpunkt: 158 °C (1.013 hPa)
Smältpunkt: 21 °C
Densitet: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011340
CAS nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Merck Index: 14,07344
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance complying
Assay 85.0 - 90.0 %
Density (D 20/4) 1.680 - 1.720
Absorbance at 210 nm Max. 0.07
Absorbance at 220 nm Max. 0.06
Absorbance at 230 nm Max. 0.05
Absorbance at 250 nm Max. 0.04
Absorbance 500 nm Max. 0.02
Vapor Pressure 5 mmHg ( 25 °C)
Vapor Density 3.4 (vs air)