Kaliumnitrat ≥99.995%, TraceSELECT™ för spåranalys, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
60429-100G
60429-25G
60429-100GEA
4025
SEK
60429-100G
60429-25G
Kaliumnitrat ≥99.995%, TraceSELECT™ för spåranalys, Fluka™
Potassium nitrate
Formel:
KNO₃ Smältpunkt: 334 °C |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS nummer: 7757-79-1 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |