Kaliumbromid för IR-spektrofotometri, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
34919-50KGEA 466850 SEK
34919-50KG 34919-100G 34919-6X100G
Kaliumbromid för IR-spektrofotometri, Fluka™
Potassium bromide
Formel: KBr
Kokpunkt: 1,383 °C (1.013 hPa)
Smältpunkt: 734 °C
Densitet: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011358
CAS nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Order Now
Specifikation testresultat
Suitability for IR spectroscopy complying
Vapor Pressure 1 mmHg ( 795 °C)