Trifluorättiksyra ≥99.0%, BioSyn™ for biosynthesis, för HPLC, Burdick & Jackson™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
91707-10X1ML 91707-250ML
91707-10X1MLEA 4550 SEK
91707-10X1ML 91707-250ML
Trifluorättiksyra ≥99.0%, BioSyn™ for biosynthesis, för HPLC, Burdick & Jackson™
Trifluorättiksyra
Formel: C₂HF₃O₂
Kokpunkt: 72 °C (1,013 hPa)
Smältpunkt: -15 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004169
CAS nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM