Ättiksyra lösning 49-51% i vatten för HPLC, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Fara
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
45754-100ML 45754-500ML
45754-100MLEA 765 SEK
45754-100ML 45754-500ML
Ättiksyra lösning 49-51% i vatten för HPLC, Fluka™
Ättiksyra
Formel: H₃CCOOH
Kokpunkt: 117…118 °C (1,013 hPa)
Smältpunkt: 4 °C
Flampunkt: >60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
assay (HPLC) Min. 99 %
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
identity (NMR) complying
melting range 171 - 175 °C
Absorbance at 300 nm Max. 0.01
Absorbance at 270 nm Max. 0.02
Absorbance at 260 nm Max. 0.05