Jod 0.05 M I2 (0.1N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Leverantör: Honeywell Chemicals
Varning
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
35090-2.5LEA 1925 SEK
35090-2.5L 35090-1L 35090-4X2.5L 35090-6X1L
Jod 0.05 M I2 (0.1N) i vattenlösning Reag. Ph. Eur. volumetrisk lösning, Fluka™
Jod
Formel: I₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011355
CAS nummer: 7553-56-2
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Factor 0.999 - 1.001