Natriumtiosulfat 0.05 M (0.05N) volumetrisk lösning
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
85813.290EA 385 SEK
85813.290 85813.410
Natriumtiosulfat 0.05 M (0.05N) volumetrisk lösning
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158,11 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003499
CAS nummer: 7772-98-7