Aktivt kol, GPR RECTAPUR® för gasadsorption
Leverantör: VWR Chemicals
84147.293EA 1425 SEK
84147.293 84147.362
Aktivt kol, GPR RECTAPUR® för gasadsorption
Aktivt kol
Formel: C
Smältpunkt: 3550 °C
Densitet: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS nummer: 64365-11-3
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Order Now
Specifikation testresultat
Benzene adsorption Min. 40 %
Butane activity Min. 31,5 %
Hardness number Min. 93
Loss on drying Max. 4 %
Particle size >8 US MESH [2.36 mm] Min. 95%