Koppar(II)oxid ≥97.5%, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
Synonyms: Kopparoxid
84148.180EA 575 SEK
84148.180 84148.260
Koppar(II)oxid ≥97.5%, pulver, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Koppar(II)oxid
Formel: CuO
MW: 79.55 g/mol
Kokpunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 1326 °C
Densitet: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010979
CAS nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %