Sulfaminsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Varning
|
Synonyms:
Amidosulfonsyra
20675.290EA
565
SEK
20675.290
20675.320
20675.460
Sulfaminsyra ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sulfaminsyra
Formel:
H₃NO₃S MW: 97,09 g/mol Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 205 °C Densitet: 2,15 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011603 CAS nummer: 5329-14-6 EINECS: 226-218-8 UN: 2967 ADR: 8,III Merck Index: 13,09006 |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue | Max. 0.05 % |
Water | Max. 0.1 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.1 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |