Stärkelse, lösligt 1% i vattenlösning for volumetric analysis, for iodometric titrations
Leverantör: PanReac AppliChem
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
283146.1209 283146.1211
APPC283146.1209EA 790 SEK
APPC283146.1209 APPC283146.1211
Stärkelse, lösligt 1% i vattenlösning for volumetric analysis, for iodometric titrations
Stärkelse, lösligt
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082026
CAS nummer: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878