Vätskenivåindikatorer, J.T.Baker®
Leverantör: Avantor
9803-01EA 0 SEK
9803-01 9803-03 9803-00
Vätskenivåindikatorer, J.T.Baker®
Nivågivare
Dessa nivåindikatorer ger en digital avläsning av den ungefärliga volymen lösningsmedel som är kvar i CYCLE-TAINER-systemet.
  • Signalen kan även användas för att driva omkopplingskretsar