Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
H59536.06 H59536.14
H59536.06EA 1725 SEK
H59536.06 H59536.14
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine 97%
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Formel: C₃₈H₃₂N₂O₅
Smältpunkt: 201…204 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00077049
CAS nummer: 132388-59-1
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (HPLC) Min. 96.0%