N,N-Dimetylformamid ≥99.8%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85936.290EA 615 SEK
85936.290 85936.320
N,N-Dimetylformamid ≥99.8%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
N,N-Dimetylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003284
CAS nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear, colourless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0003 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
Color (APHA, Pt-Co) max. 10
GC/ECD any Pesticide (as Lindane). max. 5 pg/ml