Metyl-tert-butyleter ≥99.8%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Leverantör: VWR Chemicals
Synonyms: MTBE
85932.290EA 960 SEK
85932.290 85932.320
Metyl-tert-butyleter ≥99.8%, PESTINORM® för analys av bekämpningsmedelsrester
Metyl-tert-butyleter
Formel: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88.15 g/mol
Kokpunkt: 55.2
Smältpunkt: –108.6 °C
Flampunkt: −28 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008812
CAS nummer: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Identity (IR) Comply
Residue after evaporation max. 0.0005 % w/w
Water (KF) max. 0.05 % w/w
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
Peroxides (as H₂0₂) max. 0.0005 %