Saltsyra 1 mol/l (1N) volumetrisk lösning
Leverantör: PanReac AppliChem
Varning
181021.0716 181021.1211 181021.1214 181021.1315
APPC181021.0716EA 10925 SEK
APPC181021.0716 APPC181021.1211 APPC181021.1214 APPC181021.1315
Saltsyra 1 mol/l (1N) volumetrisk lösning
Saltsyra
Formel: HCl
Densitet: 1,011 kg/l
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Titer (20 °C) 0.999 - 1.001