Etikett, polyolefin, Nalgene®
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
6319-0010 6319-0015 6319-0020 6319-0030 6319-0040
817-0081EA 1525 SEK
817-0081 817-0082 817-0083 817-0084 817-0085
Etikett, polyolefin, Nalgene®
Etiketter
Dessa tryckkänsliga etiketter av polyolefin från Nalgene™ används med kopiatorer, laserskrivare eller bläckstråleskrivare. Accepterar en mängd olika bläck inklusive kopiator, markör, kulspets, geler och tekniska markörer (förtesta specifika bläck för lämplighet före användning), accepterar inte penna.
  • Klassad till −29 °C
  • Motståndskraftig mot ultraviolett ljus, mögel, kemikalier och smuts och missfärgas inte, spricker eller går sönder
  • Utmärkt för märkning av mikroskopiska objektglas - självhäftande baksida fäster väl på alla plast-, glas- eller metallytor
  • Kemiskt kompatibel med de flesta laboratoriereagenser även om lösningsmedel kan lösa upp lim
  • Autoklaverbar
Formatted for easy setup in word processing programs; instructions included in each pack.