2-Acetylthiophene för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 1-Thiophen-2-yl-ethanone, 1-(2-Thienyl)-1-ethanone, Methyl 2-thienyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00175.0050 8.00175.0250
8.00175.0050EA 1070 SEK
8.00175.0050 8.00175.0250
2-Acetylthiophene för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Acetylthiophene
Formel: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Kokpunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 9 °C
Densitet: 1,1704 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005442
CAS nummer: 88-15-3
EINECS: 201-804-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 14 g/l (30 °C)
Melting Point 9 - 11 °C
Molar Mass 126.18 g/mol
Boiling Point 211 - 213 °C (1013 hPa)
Flash Point 97 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C DIN 51794