Hexametylentetramin ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18712.0100
8.18712.1000
8.18712.5000
8.18712.9050
8.18712.0100EA
571
SEK
8.18712.0100
8.18712.1000
8.18712.5000
8.18712.9050
Hexametylentetramin ≥99.0% för syntes, Sigma-Aldrich®
Hexametylentetramin
Formel:
C₆H₁₂N₄ Smältpunkt: 280 °C Densitet: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 250 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006895 CAS nummer: 100-97-0 EINECS: 202-905-8 UN: 1328 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,05994 |
|
Specifikation testresultat
Assay (HClO₄) | ≥99.0% |
Identity (IR) | Passes Test |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point | 250 °C |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.0 - 9.0 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 390 °C |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |