1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Hexamethyldisilazane
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
8.04324.0050EA 497 SEK
8.04324.0050 8.04324.0250 8.04324.1000
1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan för syntes, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazan
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
MDL Number: MFCD00008259
CAS nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=2487d1ea033ee9236a72f36908c18500e2254a31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)