4-(Dimethylamino)pyridine
Leverantör: NOVABIOCHEM
Fara
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 2950 SEK
01-62-0004-100 01-62-0004-25
4-(Dimethylamino)pyridine
4-(Dimethylamino)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Kokpunkt: 195 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 109…111 °C
Flampunkt: 124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006418
CAS nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II