Pyridine-2,6-dicarboxylic acid zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
MQ200
8.00614.0100
8.00614.1000
8.00614.9025
8.00614.0100EA
1720
SEK
8.00614.0100
8.00614.1000
8.00614.9025
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid zS, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formel:
C₇H₅NO₄ MW: 167.12 g/mol Kokpunkt: 357 Smältpunkt: 327 Flampunkt: 188 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006299 CAS nummer: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |
Specifikation testresultat
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 224 - 255 °C |
Molar Mass | 167.12 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 188 °C |
pH | 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 620 °C |