Nikotinsyra (Niacin) för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18714.0100 8.18714.1000
8.18714.0100EA 622 SEK
8.18714.0100 8.18714.1000
Nikotinsyra (Niacin) för syntes, Sigma-Aldrich®
Nikotinsyra (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Kokpunkt: 258 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 142 °C
Densitet: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 193 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006391
CAS nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 18 g/l (20 °C)
Melting Point 236.6 °C
Molar Mass 123.11 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Flash Point 193 °C
Density 1.47 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (18 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 °C Dust