Metylnikotinat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
8.18713.0100EA 705 SEK
8.18713.0100 8.18713.0500 8.18713.9010
Metylnikotinat för syntes, Sigma-Aldrich®
Metylnikotinat
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Kokpunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 39 °C
Densitet: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006388
CAS nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 39 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (25 °C)
Flash Point 95 °C