Isonikotinoylhydrazid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 4-Picolinic acid hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide, Pyridine-4-carboxylic acid hydrazide, Isonicotinic acid hydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06753.0100 8.06753.7000
8.06753.0100EA 817 SEK
8.06753.0100 8.06753.7000
Isonikotinoylhydrazid för syntes, Sigma-Aldrich®
Isonikotinoylhydrazid
Formel: C₆H₇N₃O
MW: 137,14 g/mol
Smältpunkt: 169…172 °C
Densitet: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: >250 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006426
CAS nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 125 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 172 °C
Molar Mass 137.14 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Flash Point 250 °C
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)