3,6-Dichloropyridazine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42712.0025 8.42712.0100
8.42712.0025EA 1950 SEK
8.42712.0025 8.42712.0100
3,6-Dichloropyridazine för syntes, Sigma-Aldrich®
3,6-Dichloropyridazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kokpunkt: 89…91 °C (0,2 mmHg)
Smältpunkt: 70 °C
Densitet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006466
CAS nummer: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 0.0012 g/l (20 °C)
Melting Point 72 °C
Molar Mass 148.98 g/mol