1-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0969-25G M0969-5G
TCIAM0969-25GEA 1275 SEK
TCIAM0969-25G TCIAM0969-5G
1-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0%
1-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
Kokpunkt: 127°C
Densitet: 0,993 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 36°C
MDL Number: MFCD00144943
CAS nummer: 930-36-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&vid=d74a412cd1bebf2c82676d6f9ca18474eb08aa3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %